Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test żelaza, colorimetric, 3-500 mg/L (Fe2+), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
iron
sustainability
Sustainability features
measuring range
3-500 mg/L (Fe2+)
application(s)
beverage testing
cannabis testing
drinking water
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (Fe²+), MQuant®
Paski testowe MQuant® oferują bardzo prosty sposób oznaczania żelaza(II) we wszystkich mediach wodnych i na powierzchniach metalowych. Mogą być zatem używane do rozróżniania metali żelaznych i nieżelaznych. Jony żelaza(II) reagują z 2,2′-bipirydyną, tworząc czerwony kompleks. Stężenie żelaza(II) jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. W celu oznaczenia Fe(III) konieczne jest wcześniejsze potraktowanie próbki kwasem askorbinowym, aby zredukować Fe(III) do Fe(II). Paski testowe doskonale nadają się do wstępnego badania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia żelaza i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed zastosowaniem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant®.
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt zyskał na tym:
Paski testowe MQuant® oferują bardzo prosty sposób oznaczania żelaza(II) we wszystkich mediach wodnych i na powierzchniach metalowych. Mogą być zatem używane do rozróżniania metali żelaznych i nieżelaznych. Jony żelaza(II) reagują z 2,2′-bipirydyną, tworząc czerwony kompleks. Stężenie żelaza(II) jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. W celu oznaczenia Fe(III) konieczne jest wcześniejsze potraktowanie próbki kwasem askorbinowym, aby zredukować Fe(III) do Fe(II). Paski testowe doskonale nadają się do wstępnego badania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia żelaza i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed zastosowaniem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant®.
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt zyskał na tym:
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Other Notes
Zastępuje: 10004-1; 10004
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this a at home test for iron levels or do I need a machine with it to work.