Przejdź do
1.10282
podłoża podstawowego
for the differentiation and classification of gram-negative intestinal bacteria
Synonim(y):
Pożywka testowa OF, Pożywka testowa utleniania-fermentacji wg HUGH i LEIFSON
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.2 (37 °C, 12 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
12 g/L
bulk density
770 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
do różnicowania i klasyfikacji Gram-ujemnych bakterii jelitowych
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)ciemnozielony do niebiesko-zielonegoWartość pH (25 °C)6.9 - 7.3Wzrost tlenowy (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))dobry do bardzo dobregoWzrost tlenowy (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))dobry do bardzo dobregoWzrost tlenowy (Kocuria rhizophila ATCC 9341)dobry do bardzo dobregoWzrost tlenowy (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))dobry do bardzo dobregoWzrost tlenowy (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)dobry do bardzo dobregoWzrost tlenowy (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)dobry do bardzo dobregoZmiana barwy na żółtą (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Zmiana koloru na żółty (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))+Zmiana koloru na żółty (Kocuria rhizophila ATCC 9341)+Zmiana koloru na żółty (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))+Zmiana koloru na żółty (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)-Zmiana koloru na żółty (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)-Zmiana koloru na żółty beztlenowy (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+Zmiana koloru na żółty beztlenowy (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))+Zmiana koloru na żółty beztlenowy (Kocuria rhizophila ATCC 9341)(-)Zmiana koloru na żółty beztlenowy (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))-Zmiana koloru na żółty beztlenowy (Alcaligenes faecalis ATCC 19209)-Zmiana koloru na żółty beztlenowy (Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909)-Inkubacja: E.coli ATCC 25922 i Pseud.aerug ATCC 27853 24 godz.; 37 °C; tlenowe; inne szczepy 48 godz.; 35 °C; tlenowe.
Testowane z D(+)glukozą.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)