Przejdź do
1.10455
Agar Columbia (baza)
for the cultivation of fastidious microorganisms (According harm. EP/USP/JP and ISO)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
agency
according to ISO
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (25 °C, 42 g/L in H2O)
solubility
42 g/L
bulk density
646 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
General description
do hodowli wrażliwych mikroorganizmów (zgodnie z normami EP/USP/JP i ISO)
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)przezroczysty do lekko opalizującegoWygląd (kolor)żółtawo-brązowyWartość pH (25 °C)7.1 - 7.5Wytrzymałość żelu (test Gelomat) (baza)≥ 50 gWytrzymałość żelu (test Gelomat) (z krwią)≥ 40 gTypowy skład (g/litr): Pepton z kazeiny10,0; Pepton z mięsa 5,0; Ekstrakt z serca 3,0; Ekstrakt z drożdży 5,0; Skrobia 1,0; Chlorek sodu 5,0; Agar-Agar 13,0.Test promocji wzrostu zgodnie ze zharmonizowaną metodą EP, USP i JP.Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Streptococcus pyogenes ATCC 21059)10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Clostridium sporogenes ATCC 11437)10 - 100Inokulum na podłożu referencyjnym (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008))10 - 100Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))Liczba kolonii (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)Liczba kolonii (Streptococcus pyogenes ATCC 21059)Liczba kolonii (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)Liczba kolonii (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))Liczba kolonii (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))Liczba kolonii (Clostridium sporogenes ATCC 11437)Liczba kolonii (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008))Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032))≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus pyogenes ATCC 21059)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)≥ 70 %Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))≥ 70 %
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)