Przejdź do
1.10620
Bulion LMX zmodyfikowany zgodnie z MANAFI i OSSMER
for microbiology Fluorocult®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
48 030,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Manufacturer/tradename:
FluoroCult®
Ph:
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli, coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
FluoroCult®
form
granular
manufacturer/tradename
FluoroCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Legal Information
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)