Przejdź do
1.10646
Butelki na odczynniki, 100 ml
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
24122003
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
Oferujemy szeroką gamę materiałów opakowaniowych, takich jak puste butelki i pojemniki na własne preparaty i mieszaniny naszych odczynników.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)