Przejdź do
1.10648
Carbonate Hardness Test Strips, colorimetric
water hardness 4-24 °d, MQuant®
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe twardości węglanowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test twardości węglanowej, colorimetric, water hardness 4-24 °d, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
carbonate, hydrogen carbonate
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
water hardness measuring range
4-24 °d
application(s)
aquaculture
cannabis testing
drinking water
ground and surface water
mineral water
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi, 4 - 8 - 12 - 16 - 24°d, MQuant®
Paski testowe twardości węglanowej MQuant® są odpowiednie do szybkiego oznaczania twardości węglanowej. Twardość węglanowa ("twardość tymczasowa", zasadowość) to ta część jonów twardości, dla której istnieje równoważna ilość anionów kwasu węglowego (wodorowęglanu i węglanu). Alternatywą dla badania twardości węglanowej za pomocą paska testowego jest metoda miareczkowania. Za pomocą testów miareczkowych MQuant® (np. 111103) można mierzyć niższe stężenia z dokładniejszą podziałką.
Other Notes
Zastępuje: 10648-1; 10648
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)