Przejdź do
1.10663
Agar testowy pH 6,0 do testu inhibitora
for microbiology
Synonim(y):
Standardowy agar odżywczy
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
eCl@ss:
32039090
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
25 g/L
bulk density
670 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 5,9 - 6,1
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 40 °C): płynne
Średnica strefy inhibicji/Gentamycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 20 - 28 mm
Średnica strefy inhibicji/Gentamycyna 30 µg (Bacillus subtilis BGA): 22 - 30 mm
Średnica strefy inhibicji/Penicylina G 10 U/IE (Bacillus subtilis BGA): 36 - 48 mm
Średnica strefy inhibicji/Streptomycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 19 - 27 mm
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)