Przejdź do
1.10664
Agar testowy pH 8,0 do testu inhibitora
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology, pack of 500 g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Ph:
7.9-8.1 (25 °C, 27.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
powder
Suitability:
nonselective for Bacillus subtilis, nonselective for Micrococcus luteus
Application(s):
food and beverages, microbiology
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.9-8.1 (25 °C, 27.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
27.5 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for Bacillus subtilis, nonselective for Micrococcus luteus
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,9 - 8,1
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 40 °C): płynny
Średnica strefy inhibicji/Gentamycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 32 - 44 mm
Średnica strefy inhibicji/Gentamycyna 30 µg (Bacillus subtilis BGA): 35 - 45 mm
Średnica strefy inhibicji/Penicylina G 10 U/IE (Bacillus subtilis BGA): 40 - 48 mm
Średnica strefy zahamowania/Streptomycyna 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 30 - 36 mm
Wzrost (Bacillus subtilis BGA): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Kocuria rhizophila ATCC 9341): dobry do bardzo dobrego
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)