Przejdź do
1.10673
Agar z surowicą pomarańczową
GranuCult® prime, according to IFU method No. 2, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
IFU (Method No. 2:2025), IFU (Method No. 6:2018), according to IFU method No. 2
Ph:
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
IFU (Method No. 2:2025), IFU (Method No. 6:2018), according to IFU method No. 2
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
42 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Podłoże Orange Serum Agar zostało opracowane specjalnie w celu izolacji i oznaczania mikroorganizmów, które mogą powodować psucie się napojów z owoców cytrusowych. Ze względu na niskie pH, soki z owoców cytrusowych są podatne na psucie, głównie przez pleśnie, drożdże i bakterie kwasolubne, takie jak Lactobacillus i Leuconostoc. Podłoże Orange Serum Agar jest zalecane przez APHA do badania napojów owocowych. Pepton kazeinowy i ekstrakt drożdżowy dostarczają niezbędnych azotowych i węglowych składników odżywczych oraz kompleksu witaminy B. Glukoza jest dodawana jako źródło węgla i energii. Ekstrakt z pomarańczy generuje optymalne środowisko do wzbogacania mikroorganizmów tolerujących kwasy z próbek owoców cytrusowych. Wodorofosforan dipotasu działa jako substancja buforująca.
Application
Agar Orange Serum jest odpowiedni do izolacji, hodowli i oznaczania liczby mikroorganizmów przetrwalnikujących tolerujących kwasy w sokach owocowych i koncentratach soków owocowych z owoców cytrusowych.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny do opalizującego
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 5,4 - 5,6
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Liczba kolonii (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Liczba kolonii (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)):
Liczba kolonii (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)):
Liczba kolonii (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)):
Liczba kolonii (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 4 dni w temperaturze 26 ± 2 °C, w warunkach tlenowych
Stopień odzysku wynoszący 70% jest równoważny wartości produktywności wynoszącej 0,7.
Podane liczby kolonii wynikają z sumy trzykrotnego oznaczenia.
Podłoża referencyjne: Tryptic Soy Agar lub SABOURAUD agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar z surowicą pomarańczową
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)