Przejdź do
1.10765
Bulion EC (Escherichia coli)
GranuCult® prime, according to ISO 7251, FDA-BAM, granular, for Escherichia spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
Bulion Escherichia coli, Bulion WE, Podłoże selektywne E. coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
783,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
eCl@ss:
32160607
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
FDA-BAM, according to ISO 7251
Ph:
6.7-7.1 (25 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
783,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
FDA-BAM, according to ISO 7251
sterility
non-sterile
product line
GranuCult® prime
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Tightly closed.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
6.7-7.1 (25 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
74 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia spp.
General description
Bulion Escherichia coli jest odpowiedni do selektywnego wzbogacania, wyliczania i potwierdzania obecności bakterii z grupy coli. Zawartość laktozy w tym podłożu sprzyja wzrostowi bakterii laktozo-dodatnich, zwłaszcza bakterii z grupy coli i E. coli. Sole żółciowe hamują wzrost bakterii Gram-dodatnich lub mikroorganizmów, które nie są przystosowane do środowiska jelitowego. Bakterie laktozo-dodatnie metabolizują laktozę z wytworzeniem gazu.
Application
Bulion Escherichia coli nadaje się do selektywnego wzbogacania, oznaczania liczby i potwierdzania obecności bakterii z grupy coli w żywności i paszy dla zwierząt oraz innych materiałach.
Features and Benefits
  • GranuCult® prime oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 6.6 - 7.0
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 1000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1E+04
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1E+04
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): bez ograniczeń
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gaz (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gaz (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Gaz (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Escherichia coli: 24 ± 2 godziny w 44 ± 1 °C
inne szczepy testowe: 48 ± 2 godziny w 44 ± 1 °C
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® prime oraz ekonomiczne pożywki w proszku®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości, przez standardową QC plus, aż po prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)