Przejdź do
1.10982
Tlenek lantanu(III)
for atomic absorption spectroscopy
Synonim(y):
Lanthanum(III) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-200-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
potency
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300 kg/m3
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanocząstki palladu (0) rozmieszczone na tlenku lantanu (III) jako skuteczny katalizator metanolizy hydrazyno-boranudo produkcji wodoru: W pracy przedstawiono nowy katalizator łączący nanocząstki Pd(0) z tlenkiem La(III) do wydajnej produkcji wodoru poprzez metanolizę hydrazyno-boranu (Ruzgar et al., 2024).
  • Wpływ prekursora lantanu na aktywność katalizatorów niklowych w procesie reformingu mieszanego metanu ..: W artykule zbadano, w jaki sposób różne prekursory lantanu wpływają na wydajność katalizatorów niklowych w reformingu mieszanym metanu, podkreślając rolę tlenku La(III) w procesach katalitycznych (Zakrzewski i in., 2023).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne, na podpalonej substancji bazowej): ≥ 99,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0.005
Cu (miedź): ≤ 0.0003 %
Fe (żelazo): ≤ 0.002
Li (lit): ≤ 0.0001 %
Mg (magnez): ≤ 0.0003 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek lantanu(III)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)