Merck
1.11104
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego pomiaru twardości całkowitej
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 TESTS
241,00 zł
241,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, titrimetric, for use with MQUANT®
specyficzne anality
calcium, magnesium
Poziom jakości
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
titrimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.080391.083121.08047
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Opis ogólny
Metoda: miareczkowa z butelką z wkraplaczem MQuant®
Ten test twardości całkowitej MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu wygodnej butelki z kroplomierzem. Może być stosowany w:
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
  • Wody z akwakultury
  • Woda pitna i mineralna
  • Woda w basenach kąpielowych
  • Woda z bojlera
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dwuwodnej soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2