Przejdź do
1.11113
Chlorine Test Kit, colorimetric
Reagent Cl2-1 MColortest®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chloru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2000 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, Reagent Cl2-1 MColortest®
Quality Segment
feature
refill
specific analyte(s)
chlorine
pH
7.2 (20 °C in H2O)
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cannabis testing
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Gdy odczynniki testu MQuant® zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiedni zestaw uzupełniający. Zestawy uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
To opakowanie uzupełniające zawiera odczynnik Cl2-1 do zestawów testowych MQuant® do kolorymetrycznej oceny wolnego chloru. Musi być używany razem z odczynnikiem Cl2-2, 1.11114.
Application
  • 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna jako wielokolorymetryczny wskaźnik chloru w wodzie zgodny z wytycznymi zdrowotnymi...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny jako wskaźnika kolorymetrycznego do wykrywania poziomu chloru w wodzie, zapewniając opłacalną i prostą metodę zapewnienia bezpieczeństwa wody zgodnie z wytycznymi zdrowotnymi (Palladino et al., 2020).
  • Analiza wolnego chloru w roztworze wodnym o bardzo niskim stężeniu za pomocą testów przepływu bocznego..: Zbadano skuteczność testów przepływu bocznego do ilościowego oznaczania wolnego chloru w wodzie, podkreślając ich potencjał w zakresie szybkiego i dokładnego testowania chloru w warunkach terenowych (Schwenke et al., 2019).
  • Ulepszony test pozostałości chloru; metoda orto-toluidynowo-arsenitowa do badania wody pod kątem prawdziwych, fałszywych i chloraminowych pozostałości...: Opisuje postęp metodologiczny w pomiarze różnych form pozostałości chloru w wodzie, zwiększając dokładność ocen jakości wody (GILCREAS FW, 1948).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)