Przejdź do
1.12073
Azotek boru
Synonim(y):
Boron nitride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.82
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-136-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2700-3000 °C
density
2.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
120 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biokompatybilność i zastosowania biomedyczne: Bada biokompatybilność nanomateriałów azotku boru i ich potencjalne zastosowania w dziedzinie biomedycyny, koncentrując się na systemach dostarczania leków i bioobrazowaniu (Merlo et al., 2018).
  • Nanosiatki azotku boru dla kompozytów polimerowych: Omawia włączenie nanosiatek azotku boru do matryc polimerowych w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, stabilności termicznej i właściwości izolacji elektrycznej kompozytów (Rasul et al., 2021).
Analysis Note
Tożsamość: test zaliczony
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotek boru
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)