Przejdź do
1.12097
Chrom
powder 99+
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Chromium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
UNSPSC Code:
12141709
EC Index Number:
231-157-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38180701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Analysis Note
Test (oksydymetryczny): ≥ 99,0%
Wielkość cząstek (< 0,315 mm): ≥ 99
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrom
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-47-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)