Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.37
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, nearly colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C=N1)C2=C1N(C)C(N(C2=O)CCCN3C(N(C)C(N=CN4)=C4C3=O)=O)=O
InChI key
PUHJHZQYIBJCSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, competitive Acidic Mammalian Chitinase (AMCase) Inhibitor (IC50 = 0.92 µM and Ki = 0.42 µM for hAMCase, and IC50= 2.2 µM for mAMCase, in vitro) that demonstrates 20-fold selectivity for hAMCase over hCHIT1. It is shown to decrease chitinase enzymatic activity (5 mg/kg, i.p.) in the lungs of control PBS- and OVA-challenged mice. Furthermore, it attenuates lung chitinase activity, reduces eosinophil influx, and improves ventilatory function, in vivo, in a murine model of allergic inflammation. It also causes neutrophilia in the lungs of OVA-challenged mice.
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Sutherland, T.E., et al. 2011. Chem. Biol.18, 569.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F controls the biological activity of Acidic Mammalian Chitinase. | description ≥98% (HPLC) | description sufficient for 100 multiwell tests | description sufficient for 200 multiwell tests |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear, nearly colorless | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?