Przejdź do
1.12400
Bizmut
(powder) 99+
Synonim(y):
Bismuth
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
UNSPSC Code:
12141706
EC Index Number:
231-177-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38080301
vapor pressure
1 hPa ( 840 °C)
Quality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
bp
1564 °C/1013 hPa
mp
271 °C
density
9.78 g/cm3 at 20 °C
bulk density
6000 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0%
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bizmut
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Welche Partikelgröße hat das?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.