Przejdź do
1.12469
Tlenek holmu(III)
LAB
Synonim(y):
Holmium(III) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ho2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.86
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
235-015-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
mp
2330 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ho+3].[Ho+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Ho.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Syntezananocząstek tlenku holmu do obrazowania w bliskiej podczerwieni i fotodegradacji barwników: Omawia syntezę i zastosowanie nanocząstek tlenku holmu do obrazowania w bliskiej podczerwieni i jako czynników do fotodegradacji barwników. (Zhu et al., 2022).
Analysis Note
Test (obliczony na kalcynowanej substancji): ≥ 99,5 %
Strata przy zapaleniu (800 °C): ≤ 2,0 %
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek holmu(III)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)