Przejdź do
1.13301
Bactident™ Aminopeptydaza
suitable for detection, pkg of 50 strips
Synonim(y):
Test na aminopeptydazę L-alaniny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116130
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 50 strips
manufacturer/tradename
Bactident™
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
detection, environmental
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Aeromonas spp., Bacillus spp., Salmonella spp.
General description
Paski testowe BACTIDENT™ Aminopeptidase są diagnostycznymi paskami testowymi stosowanymi w mikrobiologii do wykrywania aktywności enzymów aminopeptydaz w szczepach bakteryjnych. Aminopeptydazy to grupa enzymów, które odszczepiają aminokwasy od końca aminowego polipeptydów i białek. Paski testowe zawierają 4-nitroanilid L-alaniny jako substrat, który jest dzielony na 4-nitroanilinę i aminokwas L-alaninę w obecności enzymu aminotransferazy alaninowej. Enzym aminopeptydaza L-alaniny jest zlokalizowany w otoczce komórkowej bakterii, a rozwój wyraźnego żółtego zabarwienia 4-nitroaniliny wskazuje na obecność enzymu.
Application
Paski testowe BACTIDENT™ Aminopeptidase są przydatne do badania obciążenia biologicznego w przemyśle. Test aminopeptydazowy jest niezawodną metodą określania zachowania bakterii Gram i odróżniania bakterii Gram-dodatnich od Gram-ujemnych. Te paski testowe są używane do wykrywania mikroorganizmów wytwarzających aminopeptydazę L-alaniny. Test jest szczególnie przydatny w identyfikacji Enterobacteriaceae i rozróżnianiu gatunków klinicznie ważnych bakterii, takich jak Streptococcus i Enterococcus.
Analysis Note
Zmiana koloru na żółty
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031):
+
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063): +
- Proteus rettgeri ATCC 29944: +
- Yersinia enterocolitica ATCC 9610 (WDCM 00038): +
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): -
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
- Enterococcus faecalis ATCC 11700: -
Other Notes
Zastępuje: 1.13301.0002
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)