Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 x 3 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116130
Material:
tube
Packaging:
pack of 6 vials with 3 mL volume
Suitability:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
Feature:
ready-to-use
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
tube
form
solid
feature
ready-to-use
packaging
pack of 6 vials with 3 mL volume
manufacturer/tradename
Bactident™
storage condition
(Store dry and tightly closed)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
color
beige
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
General description
Odczynnik Bactident™ Coagulase umożliwia niezawodne wykrywanie enzymu koagulazy wytwarzanego przez Staphylococcus aureus. Koagulaza jest enzymem zdolnym do koagulacji osocza. Staphylococcus aureus tworzy dwa rodzaje koagulazy; (i) wolna koagulaza jest enzymem zewnątrzkomórkowym, a (ii) związana koagulaza jest zlokalizowana na powierzchni ściany komórkowej. Test probówkowy może wykryć oba enzymy, podczas gdy test szkiełkowy może wykryć tylko związaną koagulazę.
Application
Hodowlę bulionową Staphylococcus aureus inkubuje się z uwodnionym osoczem królika EDTA, które znajduje się w Bactident™ Coagulase. Test koagulazy jest pozytywny, jeśli ponad trzy czwarte zawartości probówki tworzy spójny skrzep.
Analysis Note
Koagulaza
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036):-
- Kontrola negatywna:-
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036):-
- Kontrola negatywna:-
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?