Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 10 cm
wielkość cząstki
5-6 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Płytki szklane 10 x 10 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Komentarz do analizy
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
77 - 89
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 57 - 77
- Reichstein S, test steroidowy: 66 - 86
- hydrokortyzon, test steroidowy: 70 - 90
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitryl/woda (70/30 v/v)
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
77 - 89
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 57 - 77
- Reichstein S, test steroidowy: 66 - 86
- hydrokortyzon, test steroidowy: 70 - 90
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitryl/woda (70/30 v/v)
Inne uwagi
Zastępuje: 13726-5; 13726