Przejdź do
1.14652
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej w wodzie słodkiej, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
Quality Segment
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: miareczkowa z butelką z wkraplaczem MColortest®
Ten test twardości całkowitej MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu wygodnej butelki z wkraplaczem.
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku przez miareczkowanie roztworem dihydratu soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Test mierzy zawartość soli metali ziem alkalicznych: wapnia, magnezu, strontu i baru w wodzie słodkiej. W celu oznaczenia titrant jest dodawany kroplami do próbki, aż dodany wskaźnik zmieni kolor.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)