Przejdź do
1.14944
Ogniwa prostokątne 50 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41121813
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Spectroquant®
These rectangular cells are suitable for methods using light in the visible range in all photometers with a cell holder for 50 mm rectangular cells. They can be used for the measurement of our Spectroquant tests or any customized method.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the dimensions H x W x D?
    1 answer
    1. The outside dimensions are as follows: Height is 45 mm, Width is 12.5 mm, and Depth is 52.5 mm. The inside dimensions include a Width of 9.5 mm and a Base thickness of 1.5 mm.