Przejdź do
1.16124
Magnesium Test Strips, reflectometric
5-100 mg/L (Mg), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe magnezu, Pasek testowy magnezu do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test magnezu, reflectometric, 5-100 mg/L (Mg), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
magnesium
measuring range
5-100 mg/L (Mg)
application(s)
agriculture
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 5 - 100 mg/l Mg Reflectoquant®
The Reflectoquant Magnesium test is suitable for determining magnesium ions in groundwater and surface water, drinking water, mineral water, boiler water and food after pretreatment. Magnesium ions react with phthalein purple to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
8 - 12 mg/l
- standard 2: 36 - 44 mg/l
- standard 3: 72 - 88 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)