Przejdź do
1.16128
Test kwasu jabłkowego
reflectometric, 5.0-60.0 mg/L (malic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe kwasu jabłkowego, Pasek testowy kwasu jabłkowego do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test kwasu jabłkowego, reflectometric, 5.0-60.0 mg/L (malic acid), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
malic acid
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
5.0-60.0 mg/L (malic acid)
application(s)
beverage testing
cannabis testing
food testing
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 5,0 - 60,0 mg/l Reflectoquant®
The Reflectoquant Malic Acid Test can be used for the determination of the decrease in malic acid concentration during the wine-making process. Malic acid (malate) is oxidized to oxalacetate by NAD under the catalytic effect of malate dehydrogenase. In the presence of diaphorase the NADH formed in the process reduces a tetrazolium salt to a red formazan that is determined reflectometrically on the RQflex® 20.
Analysis Note
function control: entspricht
Assay
- standard 1:
6.5 - 8.5 mg/l
- standard 2: 22.5 - 27.5 mg/l
- standard 3: 45.0 - 55.0 mg/l
Other Notes
Zastępuje: 16128; 16128-1
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)