Przejdź do
1.16997
Total Hardness Test Strips, reflectometric
water hardness 0.1-30.0 °d, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe twardości całkowitej, Pasek testowy twardości całkowitej do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, reflectometric, water hardness 0.1-30.0 °d, for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
0.1-30.0 °d
application(s)
boiler and cooling water
cannabis testing
drinking water
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: reflectometric with test strips 0.1 - 30.0 °d Reflectoquant®
The Reflectoquant total hardness test strips can be used to measure water hardness. The hardness (total hardness) is due to its content of salts of the alkaline earth metals calcium, magnesium, strontium, and barium (“hardening constituents”, later compounds only in traces). The reaction zones of the test strip, which are impregnated with differing amounts of Titriplex III, assume a green to red color, depending on the hardness of the water sample. The color is then determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the hardness and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for total hardness. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
3.1 - 3.9 °d
- standard 2: 8.8 - 10.8 °d
- standard 3: 22.7 - 27.7 °d
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to test Hardness using these strips. Kindly guide. Do you provide any colour change chart to analyse indicative value of water Hardness in terms of Ca and Mg.
    1 answer
    1. These test strips are designed for use with the REFLECTOQUANT® RQflex® 20 reflectometer. Calcium and magnesium ions in a sample react with phthalein purple embedded in the reaction zone of the test strip to form a violet dye, which is measured quantitatively using the reflectometer. Each REFLECTOQUANT® test strip product includes a bar code scanned by the reflectometer to load a preset calibrated method. A color indication chart is included only with the colorimetric versions of the Total Hardness Test Strips.