Przejdź do
1.17828
Peroxidase Test Strips, colorimetric
MQuant®
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe peroksydazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
40050204
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test peroksydazy, colorimetric, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
peroxidase
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
sustainability
Sustainability features
application(s)
cannabis testing
food testing
milk and dairy products
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna z paskami testowymi MQuant®
Jakość produktu mlecznego zależy w dużej mierze od udanej pasteryzacji. Aby to zweryfikować, należy regularnie mierzyć aktywność laktoperoksydazy. Test peroksydazy MQuant® ułatwia kontrolę procesu podczas pasteryzacji mleka bez ponoszenia wysokich kosztów. Pod wpływem katalitycznego działania peroksydazy organiczny wskaźnik redoks jest przekształcany w niebieski związek. Wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów pokazuje, czy występuje aktywność peroksydazy (+, ++), czy nie (-).
W dalszym ciągu wykazujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt zyskał na tym:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I'd love to exchange PEROXTESMO KO with a more user and environment friendly method. Can you press the cut surface of a blanched vegetable towards the test strip immediately or must you process the veggie and make a solution in many steps to drip on test?
    1 answer
    1. For best results it is necessary to the sample preparation method described in "Application Note – Peroxidase in Vegetables". The link to this method is located in the "Protocols and Articles" section of the product description page of our website.