Przejdź do
1.17989
Statki testowe
graduations, 5 mL, graduations, 10 mL, for use with MQUANT® Tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
graduations 10 mL, graduations 5 mL
compatibility
for use with MQUANT® Tests
detection method
colorimetric, titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offer you useful accessories and consumables you can purchase independent from a complete test kit. These test vessels are suitable for various MQuant® tests (also formally MColortest®). They are equipped with convenient graduations for 5 mL and 10 mL samples.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)