Wybierz wielkość
2410,00 zł
7430,00 zł
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Poziom jakości
Próba
≥99% (acidimetric)
metody
ion pair chromatography: suitable
przepuszczalność
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
gęstość nasypowa
330 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
1 of 4
Ta pozycja | 1.12146 | 8.41036 | 1.18307 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (acidimetric) | assay - | assay - | assay ≥99% (acidimetric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| transmittance 200 nm, ≥70% | transmittance - | transmittance - | transmittance 200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O) |
| pH 5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2