Przejdź do
1.18329
Calibration Standard Set
turbidity 0.02-1750 NTU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101516
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32129103
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Standardowy zestaw kalibracyjny 3000 IR, turbidity 0.02-1750 NTU
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
0.02-1750 NTU
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Turbiquant™
storage temp.
15-25°C
General description
0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU, Turbiquant™ 3000 IR
The Turbiquant™ Calibration Standard Set is suitable to calibrate the Turbiquant™ 3000 IR. The standards offer the following advantages:
  • The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA)
  • Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards
  • Clear records of final inspection are included in each set
  • The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution
  • The standards are ready-to-use
  • They are non-toxic
  • They are unproblematic to store and transport
Analysis Note
Measured value
- standard 1
0.02 FNU ±0.02 FNU - standard 210.0 FNU ±1 % - standard 3100 FNU ±1 % - standard 41750 FNU ±2 %
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)