Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
white solid
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
white solid
solubility
soluble (DMSO (5 mM))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
General description
A blood-brain barrier permeable xanthine derivative that acts as a highly selective antagonist of Adenosine A1 receptor (A1R; Ki = 3.9 nM, 130 nM, 1.0 µM, 4.0 µM for human A1, A2A, A2B, and A3 respectively). Exhibits about 1,000-fold higher affinity and a 30-fold greater selectivity for A1R when compared to theophylline. Shown to competitively antagonize the inhibition of adenylate cyclase activity via A1 adenosine receptors in rat fat cells and the stimulation of adenylate cyclase via A2 adenosine receptors in human platelets. Exhibits hypertensive properties.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description DPCPX | description solid | description - | description Chemicon®, from rabbit |
| form white solid | form solid | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility soluble (DMSO (5 mM)) | solubility ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL | solubility 1 M HCl: 100 mM, DMSO: 100 mM, ethanol: 25 mM | solubility - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?