Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
UNSPSC Code:
41115709
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
spherical silica gel
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
parameter
≤25 bar max. pressure
pore size
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
PharmPrep P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, numer WE 231-545-4, wzór chemiczny SiO₂.
Analysis Note
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 7000 1 / m
Pressure: ≤ 10 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 7000 1 / m
Pressure: ≤ 10 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Legal Information
PHARMPREP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?