Przejdź do
12-140
Peptyd substratu Src
Src Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mol wt
Mw 1670 Da (1.67 kDa)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Syntetyczny peptyd (KVEKIGEGTYGVVYK) odpowiadający aminokwasom 6-20 p34cdc2.
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Src
Target Sub-Family: TK
Physical form
Liofilizowany proszek
Preparation Note
Stabilność przez 2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated in a protein kinase assay as a substrate for Src (p60c-src), (14-117) or Lck (p56lck), active (14-379).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)