Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
1410,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... MAPKAPK2(9261)
Biochem/physiol Actions
Protein Target: MAPKAP
Target Sub-Family: CAMK
Physical form
Liofilizowany proszek
Preparation Note
Liofilizowany: Stabilny przez 2 lata w temperaturze 4°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate for MAPKAP Kinase 2, active (14-216 & 14-337). May also be used as a substrate for MAPKAP Kinase 1.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?