Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RPS6KA3(6197)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description S6 Kinase/Rsk2 Substrate Peptide 2 primarily used in Kinase Assays. | description Active, recombinant human RSK2, full-length with an N-terminal His6 tag between Met1 & Pro2, for use in Kinase Assays. | description - | description - |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. Q15418, Q15349, O75582, Q96S38, Q9UK32, O75676, Q9UBS0, P23443, P51812 | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... RPS6KA3(6197) | Gene Information human ... RPS6KA3(6197) | Gene Information human ... RPS6KA1(6195) | Gene Information human ... RPS6KA1(6195) |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Upstate® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?