Przejdź do
1.24518
Sól disodowa kwasu batokuproinedisulfonowego
GR for analysis
Synonim(y):
2,9-dimetylo-4,7-difenylo-1,10-fenantrolina, sól disodowa kwasu 2,9-dimetylo-4,7-difenylo-1,10-fenantrolinedisulfonowego, sól disodowa kwasu 4,7-difenylo-1,10-fenantrolinedisulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H18N2Na2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
258-111-7
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
5520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
300 °C
bulk density
190 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): conforms
Identity (UV/VIS-Spectrum): conforms
Absorption maximum λmax. (Buffer pH 5.0; as copper complex): 477 - 485 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; buffer pH 5.0; as copper complex): ≥ 90
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10 %
Suitability for copper determination: conforms
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)