Przejdź do
12-487
Normalna mysia IgG, koniugat FITC
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunofluorescence.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
350 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
5
726,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Physical form
PBS z 5 mg/ml BSA i 0,05% azydkiem sodu
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Suitable for use as an IgG control in applications where a FITC conjugate is useful, such as Immunocytochemistry.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)