Przejdź do
12-489
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgMµ, koniugat HRP
Upstate®, from goat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
1060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Przeciwciało kozie przeciwko mysiej IgMμ, koniugat HRP wykrywa poziom mysiej IgMμ i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Physical form
0,02 M fosforan potasu, 0,15 M NaCl, pH 7,2, 10 mg/ml BSA, 0,01% siarczan gentamycyny
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)