Przejdź do
1250
L-Alanina
≥98% dry basis (titration)
Synonim(y):
Ala
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160406
511,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Alanina, A non-essential amino acid.
Quality Segment
description
RTECS - AY2990000
Merck USA index - 14, 204
assay
≥98% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Nieistotny aminokwas.
Preparation Note
Po odtworzeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)