Przejdź do
1.25156
Eshmuno® CPX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CPX, volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Eshmuno®CPX, 1ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 500 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~120 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
General description
8 X 20mm
Features and Benefits
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Packaging
Plastic bag(s)
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® CPX Resin
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)