Przejdź do
1.33010
Roztwór wzorcowy chlorku
traceable to NIST, 1.00 mg/L Cl- in H2O
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
40050204
agency
traceable to NIST
Quality Segment
specific analyte(s)
chloride
concentration
1.00 mg/L Cl- in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
identyfikowalny z SRM z NIST 1,00 mg/l Clˉ w H₂O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy chlorku
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)