Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1710,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
GMP, Halal, Kosher
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
description
GMO free, low in endotoxins
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
potency
38900 mg/kg LD50, oral
mol wt
1228 g/mol
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L, H2O)
bp
>100 °C
mp
98.9 °C
density
1.1 g/cm3 at 25 °C
application(s)
biomolecule formulation
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solubility enhancement
foreign activity
Aflatoxin free
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Polysorbates are known to degrade via autoxidation and hydrolysis. Degradation products can have a negative impact on the stability of the protein as well as the small molecule API. To reduce this risk, the polysorbate high-purity grade contains a low amount of impurities, especially peroxides.
Intended for high-risk applications, this Emprove® Expert grade contains bioburden and endotoxin limits.
Packaging
1.371721000 / 1l / glass bottle
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysorbate 20
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia