Detergenty - anionowe, kationowe, zwitterionowe, przeciwpieniące
Detergenty to środki powierzchniowo czynne lub związki, które zmniejszają napięcie powierzchniowe między dwiema cieczami lub cieczami i ciałami stałymi poprzez solubilizację cząsteczek hydrofobowych. Te rozpuszczalne w wodzie środki powierzchniowo czynne składają się z części hydrofobowej, zwykle długiego łańcucha alkilowego, połączonego z hydrofilowymi lub zwiększającymi rozpuszczalność w wodzie grupami funkcyjnymi. Detergenty są powszechnie stosowane w biochemii, biologii komórki i biologii molekularnej do lizy komórek, oczyszczania białek błonowych i lipidów, krystalizacji białek i redukcji barwienia tła w eksperymentach blottingu.
Oferujemy szeroką gamę biologicznych detergentów i środków powierzchniowo czynnych spełniających potrzeby badawcze i produkcyjne, w tym biodegradowalne alternatywy zgodne z OECD 301F, takie jak TERGITOL™ 15-S oraz środki powierzchniowo czynneECOSURF™. Nasze detergenty obejmują: detergenty anionowe, detergenty kationowe, detergenty zwitterionowe, detergenty niejonowe oraz środki przeciwpieniące. Nasze portfolio stabilnych chemicznie produktów obejmuje zarówno odczynniki do ogólnego użytku laboratoryjnego, jak i wysoko oczyszczone gatunki do najbardziej wymagających zastosowań. Opcje zamówień hurtowych i niestandardowych zapewniają ten sam produkt od produkcji laboratoryjnej do produkcji na dużą skalę zgodnie z certyfikatami ISO 90001:2008.
Znajdź tutaj nasze Deviron® C16 i Deviron® 13-S9 detergenty specjalnie dostosowane do potrzeb produkcji farmaceutycznej i biofarmaceutycznej.
Produkty
Detergenty jonowe
Detergenty jonowe zawierają anionowe lub kationowe grupy główne i posiadają ładunek netto. Ich hydrofobowe ogony są albo prostymi łańcuchami węglowodorowymi, jak w przypadku dodecylosiarczanu sodu (SDS) i bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB), albo sztywnymi grupami steroidowymi, jak w przypadku soli kwasów żółciowych. Detergenty jonowe są niezwykle skuteczne w rozpuszczaniu białek błonowych, ale prawie zawsze w pewnym stopniu je denaturują. Sole kwasów żółciowych są anionowymi detergentami o szkieletach składających się ze sztywnych grup steroidowych, np. sole sodowe kwasu cholowego i dezoksycholowego. Ze względu na swoją płaską strukturę, cząsteczki te mają polarną i niepolarną stronę. W rezultacie ich CMC jest wysokie, a ich micele są małe, co sprawia, że są łatwe do usunięcia przez dializę.
Detergenty niejonowe
Detergenty niejonowe. zawierają nienaładowane, hydrofilowe grupy główne, które składają się albo z grup polioksyetylenowych, jak w detergentach BRIJ® i Triton™, albo z grup glikozydowych, jak w glukozydzie oktylu i maltozydzie dodecylu. Ponieważ niejonowe detergenty przerywają interakcje lipid-lipid i lipid-białko, ale nie białko-białko, są one uważane za niedenaturujące. Dlatego te delikatne detergenty są szeroko stosowane w izolacji białek błonowych w ich biologicznie aktywnej formie. W przeciwieństwie do detergentów jonowych, sole mają minimalny wpływ na wielkość miceli niejonowych detergentów.
Zwitterionic Detergents
Detergenty dwubutelkowe mają właściwości zarówno typu jonowego, jak i niejonowego. Podobnie jak detergenty niejonowe, zwittergenty nie posiadają ładunku netto, nie mają przewodności i ruchliwości elektroforetycznej oraz nie wiążą się z żywicami jonowymiennymi. Dlatego są one często użyteczną alternatywą dla detergentów niejonowych w chromatografii jonowymiennej, elektroforezie i ogniskowaniu izoelektrycznym. Jednakże, podobnie jak detergenty jonowe, są one skuteczne w przerywaniu interakcji białko-białko. Detergenty zwittergentowe na bazie steroidów, takie jak CHAPS, są mniej denaturujące niż detergenty zwittergentowe o liniowym łańcuchu (np. tlenek dodecylodimetylodiaminy).
Powiązane zasoby
- Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
- Poster: Biological Detergents
This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
- Article: Solubilization of Membrane Proteins
Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
- REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Flyer: Greener Surfactants – The New Detergents that Degrade
These surfactants are part of our growing portfolio of sustainable products and solutions that are designed to help you reduce the ecological impact of your research. While they are aligned with “The 12 Principles of Green Chemistry”, our greener alternatives still deliver excellent quality and efficacy to meet the highest standards in research and production.
- Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
- Guide: Detergents
Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.