Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
eCl@ss:
32160703
Manufacturer/tradename:
EcoCult®
Agency:
according to USDA-FSIS
Form:
powder
Suitability:
Listeria spp. (spp.)
Application(s):
food and beverages
microbiology
pathogen testing
microbiology
pathogen testing
Aby zapytać o ten produkt 1.40183, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
according to USDA-FSIS
Quality Segment
product line
EcoCult®
form
powder
packaging
pkg of 10 kg, pkg of 5 kg
manufacturer/tradename
EcoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
10-30°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
EcoCult® Modyfikowany bulion do wzbogacania selektywnego UVM Listeria zawiera kombinację różnych peptonów, ekstraktów, soli i substancji buforowych, które umożliwiają wzrost Listeria spp. Selektywność wynika z substancji antyproliferacyjnych - kwasu nalidyksowego i chlorowodorku akryflawiny. Dwuetapowa metoda wzbogacania wykazała swoją wartość, szczególnie w przypadku próbek (mięso i produkty mięsne), które charakteryzują się wysokim poziomem flory towarzyszącej.
Application
Bulion wzbogacający EcoCult® Modified UVM Listeria jest odpowiedni do selektywnego wzbogacania Listeria monocytogenes z czerwonego mięsa, drobiu, gotowych do spożycia produktów rybnych i jajecznych oraz próbek środowiskowych.
Features and Benefits
- Zgodność z głównymi normami regulacyjnymi ISO, FDA-BAM, EPA lub USP
- Czytelne etykiety i certyfikaty analizy umożliwiające sprawdzenie zgodności na pierwszy rzut oka
- Niezawodna i dokładna jakość w formie proszku
- Opłacalne ceny
Legal Information
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?