Przejdź do
144232
Wymienny bęben wirnika
for use with RCS® Standard
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with RCS® Standard
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
940511
Część zamienna do głowicy próbkującej RCS Standard.
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)