Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli, expressed in BL21 DE3 cells
product line
Upstate®
form
liquid
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.), 8580 U/mg
shelf life
1 yr
mol wt
Mw 40.7 kDa
purified by
chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubility
water: soluble
accession no.
(FUNCTION: SwissProt: P17612 # Phosphorylates a large number of substrates in the cytoplasm and the nucleus. ), NM_002730.3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKACA(46909581)
General description
Źródło produktu: Ekspresja w komórkach E.coli BL21 (DE3) pLysS Rekombinowana ludzka pełna długość PKA, podjednostka katalityczna typu alfa, nieoznakowana Kinaza białkowa A (PKA) jest serynową kinazą białkową i heterotetramerycznym holoenzymem, który celuje w reszty serynowe i treoninowe.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged, for use in Kinase Assays. | description PKA Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays. | description The PKA Inhibitor peptide controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications. | description - |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| recombinant expressed in E. coli, expressed in BL21 DE3 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| form liquid | form - | form lyophilized powder | form liquid |
| mol wt Mw 40.7 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| shelf life 1 yr | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?