Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócpochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 55 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany aminokwas 2-końcowy ludzkiego GSK3α
Źródło produktu: Ekspresja w komórkach Sf21
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: GSK3α
Target Sub-Family: CMGC
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg w katalogu # 14-492M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Uwaga dotycząca przygotowania
1 rok w temperaturze -70°C
Komentarz do analizy
Routinely evaluated by phosphorylation of Phospho-Glycogen Synthase Peptide-2 (GSK3 Substrate)
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany