Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
Composition:
with TMB+Peroxidase
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterilization compatibility
autoclavable compatible
Quality Segment
composition
with TMB+Peroxidase
packaging
pack of 100 plates
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate volume
18 mL
pH
5.5±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Lactobacillus
General description
Rogosa Agar z TMB i peroksydazą to bogate w składniki odżywcze podłoże selektywne do izolacji i oznaczania liczby bakterii Lactobacillus spp. Towarzysząca im flora bakteryjna jest hamowana przez wysokie stężenie octanu i niskie pH podłoża.
Tween® 80 dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych do metabolizmu podczas wzrostu. Niższe stężenia manganu, magnezu i żelaza zapewniają optymalny wzrost bakterii Lactobacillus obecnych w badanych próbkach pochodzących z przemysłu spożywczego.
Tween® 80 dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych do metabolizmu podczas wzrostu. Niższe stężenia manganu, magnezu i żelaza zapewniają optymalny wzrost bakterii Lactobacillus obecnych w badanych próbkach pochodzących z przemysłu spożywczego.
Application
Agar Rogosa z TMB i peroksydazą jest używany do izolacji i oznaczania liczby bakterii Lactobacillus spp z badanych próbek pochodzących z przemysłu spożywczego.
Analysis Note
Wylane płyty są przezroczyste i żółtawo-brązowe.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rogosa Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?