Merck
1468190006
Przezroczyste płynne podłoże tioglikolanowe 450 ml
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonim(y):
CTM, Przezroczysty nośnik z tioglikolanu
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106225
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przezroczyste płynne podłoże tioglikolanowe 450 ml, bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 450 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
feature
closure type Red screw cap with septum and protector
packaging
pack of 6 bottles
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
450 mL
Quality Level
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c