Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 48.8 kDa
16 650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 48.8 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, 388-końcowy, ludzki TLK2.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach Sf21.
Application
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: TLK2
Target Sub-Family: Misc
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-739M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. W celu maksymalnego odzyskania produktu należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?